MABS2219
Anti-MGAT1 Antibody, clone 5F5
Sinonimo/i:
Anti-MGAT1 Antibody, clone 5F5
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
5F5, monoclonal
PM
calculated mol wt 38.79 kDa
observed mol wt ~36 kDa
Purificato mediante
using protein G
Reattività contro le specie
mouse
Confezionamento
antibody small pack of 100 μg
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG2κ
Sequenza dell’epitopo
C-terminal half
N° accesso ID proteina
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Mogat1(68393)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Evaluated by Western Blotting in lysate from HEK293 cells overexpressing MGAT1.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:500 dilution of this antibody detected MGAT1 in lysates from HEK293 cells transfected with mouse MGAT1, but not in untransfected cells.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A representative lot detected MGAT1 in Western Blotting applications (Lee, Y.J., et al. (2012). Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 109(34):13656-61).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1