MABS1984
Anti-INTS1 Antibody, clone 4.47
clone 4.47, from mouse
Sinonimo/i:
Integrator complex subunit 1, Int1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4.47, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... INTS1(26173)
Descrizione generale
Ref.:
Baillat, D et al. (2005). Cell 123, 265-276.
Hata T., and Nakayama, M (2007), Biochim. Biophys. Acta 1773, 1039-1051.
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Epigenetics & Nuclear Function
Qualità
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected in 50 µg of HeLa cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1