MABS155
Anti-phospho-GRK2 (Ser670) Antibody, clone 15G11.1
clone 15G11.1, from mouse, unconjugated
Sinonimo/i:
Beta-adrenergic receptor kinase 1, Beta-ARK-1, G-protein coupled receptor kinase 2
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
15G11.1, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunoprecipitation (IP): suitable
inhibition assay: suitable (peptide)
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pSer670)
Informazioni sul gene
human ... GRK2(156)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated phospho-GRK2 in HeLa cell lysate.
Signaling
Hormones & Receptors
Qualità
Western Blot Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected GRK2 in 10 µg of untreated and Calyculin A/Okadaic Acid treated A431 cells.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Untreated and Calyculin A/Okadaic Acid treated A431 cells
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1