MABS1295
Anti-mS2i6A Antibody, clone CL-3
clone CL-3, from mouse
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
CL-3, monoclonal
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
mammals (cells containing mitochondria)
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
tecniche
ELISA: suitable
dot blot: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
Isotipo
IgG2aκ
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected mS2i6A in HeLa cells treated with mitotracker (Courtesy of Fan-Yan Wei, Ph.D., Faculty of Life Sciences, Kumamoto University Japan).
Dot Blot Analysis: A 1:200 dilution from a representative lot detected mS2i6A in Wild type (WT) total RNA and Cdk5rap1 KO mice total RNA samples from liver (Courtesy of Fan-Yan Wei, Ph.D., Faculty of Life Sciences, Kumamoto University Japan).
Qualità
Immunocytochemistry Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected mS2i6A in HeLa cells with Mitotracker.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash