MABN841
Anti-Semaphorin 4A Antibody, clone 8B5.1
clone 8B5.1, from mouse
Sinonimo/i:
Semaphorin 4A, Semaphorin-B, Sema B, Sema4A
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
8B5.1, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgMκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SEMA4A(64218)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscience
Developmental Signaling
Qualità
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Semaphorin 4A in 10 µg of human monocytic leukemia THP-1 cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
WGK 2