Key Documents
MABN783
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-semaforina 3A, clone Sema-3A
clone Sema-3A, from mouse
Sinonimo/i:
Collapsin-1, COLL-1, Sema-3A
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
Sema-3A, monoclonal
Reattività contro le specie
rabbit, chicken, human, rat, fish, mouse
tecniche
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SEMA3A(10371)
Descrizione generale
La semaforina 3A (UniProt: Q90607, conosciuta anche come collapsina-1, COLL-1) nel pollo è codificata dal gene SEMA3A (conosciuto anche come COLL1) (Gene ID: 395825). La semaforina 3A è una proteina secreta sintetizzata con un peptide segnale di 22 amminoacidi. È una delle proteine coinvolte nella migrazione cellulare e funge da segnale guida per il cono di crescita dell′assone. La semaforina 3A ha un dominio Ig-simile di tipo C2 (immunoglobulina-simile), un dominio PSI e un dominio Sema di 500 amminoacidi. Si lega saldamente alle neuropiline attraverso 1/3 della sua sequenza amminoacidica a partire dall′estremità C-terminale e compete con la dimerizzazione della semaforina. È espressa a livelli relativamente elevati nel cervello e nei muscoli e a livelli moderati in polmoni, borsa premaculare e cuore. Non la si trova nel fegato. La semaforina-3A può fungere sia da agente chemiorepulsivo, inibendo la crescita assonale, sia da agente chemioattrattore, stimolando la crescita dei dendriti apicali. Induce il collasso e la paralisi dei coni di crescita neuronali e potrebbe fungere da ligando capace di guidare coni di crescita specifici con un meccanismo di inibizione della motilità. L′incremento di espressione della semaforina A3 è associato alla schizofrenia ed è stato osservato in diverse linee cellulari tumorali. Inoltre, una liberazione anomala di questa proteina è associata alla progressione della malattia di Alzheimer. Secondo quanto riportato, la semaforina 3A esercita anche un effetto osteoprotettivo sopprimendo il riassorbimento osseo da parte degli osteoclasti e aumentando la formazione ossea da parte degli osteoblasti. È stato dimostrato che la modulazione negativa dell'espressione di semaforina 3A causa ischemia, malattie degenerative e sclerosi multipla. (Rif.: Hayashi, M et al. (2012). Nature. 485(7396):69-74).
Specificità
Il clone Sema-3A reagisce in maniera specifica con la semaforina 3A di diverse specie. È diretto contro una sequenza di 18 aminoacidi situata nella metà N-terminale della proteina.
Immunogeno
Epitopo: sconosciuto
Peptide lineare coniugato con KLH corrispondente a una regione di 18 aminoacidi della metà N-terminale della semaforina 3A di pollo.
Applicazioni
Analisi immunoistochimica: un lotto rappresentativo diluito 1:5.000 ha permesso di rivelare la semaforina 3A in tessuti di cervelletto e corteccia cerebrale umani, ma anche in tessuti della corteccia cerebrale e renali di ratto.
Analisi immunoistochimica: un lotto rappresentativo ha rilevato la semaforina 3A in applicazioni di immunoistochimica (Rosenzweig, S., et. al. (2010). Graefes Arch Clin Exp Opthalmol. 248(10):1423-35).
Immunofluorescenza: un lotto rappresentativo ha permesso di rivelare la semaforina 3A in applicazioni di immunofluorescenza (Nitzan, A., et. al. (2006). Glia. 54(6):545-56; Baranes, K., et. al. (2009). Exp Neurol. 218(1):24-32).
Saggio di Western blotting: un lotto rappresentativo ha permesso di rivelare la semaforina 3A in applicazioni di Western blotting (Nitzan, A., et. al. (2006). Glia. 54(6):545-56; Rosenzweig, S., et. al. (2010). Graefes Arch Clin Exp Opthalmol. 248(10):1423-35).
Categoria di ricerca
Neuroscienze
L′anticorpo monoclonale di topo anti-semaforina 3A, clone Sema-3A, N° Cat. MABN783, è altamente specifico nei confronti della semaforina 3A; è stato testato in immunofluorescenza, immunoistochimica (paraffina) e Western blotting.
Qualità
Valutata mediante Western blotting in colture di cellule HEK293 arricchite con semaforina 3A.
Analisi con metodica Western blotting: 0,01 µg/mL di questo anticorpo hanno rilevato la semaforina 3A in 23 µL di surnatante di coltura di cellule HEK293 arricchite.
Descrizione del bersaglio
Visualizzato a ~95 kDa; calcolato a 88,87 kDa. In alcuni lisati è possibile osservare bande non caratterizzate.
Stato fisico
Formato: purificato
IgG1 monoclonali di topo purificate, in tampone contenente Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con azoturo di sodio allo 0,05%.
Purificazione con proteina G
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno a 2-8 °C dalla data di ricevimento.
Altre note
Concentrazione: fare riferimento alla scheda tecnica specifica del lotto.
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1