MABN688
Anti-PTH1R Antibody, clone 4D2
ascites fluid, clone 4D2, from mouse
Sinonimo/i:
Parathyroid hormone 2 receptor, PTH2 receptor, PTH1R
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4D2, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Pth1R(19228)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Immunocytochemistry Analysis: A 1:200-1,000 dilution from a representative lot detected PTH1R in SK-BR-3 cells.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Neuroscience
Developmental Neuroscience
Qualità
Western Blotting Analysis: A 1:500-2,000 dilution of this antibody detected PTH1R-hIgGFc transfected HEK293 cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Risultati analitici
PTH1R-hIgGFc transfected HEK293 cell lysate