MABN633
Anti-a-Synuclein, clone 10D2 Antibody
clone 10D2, from mouse, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Alpha-synuclein, Non-A beta component of AD amyloid, Non-A4 component of amyloid precursor, NACP
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
10D2, monoclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human
tecniche
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SNCA(6622)
Descrizione generale
This antibody can be used as a sandwich ELISA pair with Cat. No. MABN389, Anti-Aggregated a-Synuclein, clone 5G4.
Immunogeno
Applicazioni
ELISA Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected aggregated a-Synuclein in a sandwich ELISA with Cat. No. MABN389, Anti-Aggregated a-Synuclein, clone 5G4 (Kovacs, G. G., et al. (2012). Acta Neuropathol. 123(1):37-50.).
Qualità
Western Blotting Analysis: 1.5 µg/mL of this antibody detected a-Synuclein in 10 µg of human brain tissue lysate.
Descrizione del bersaglio
Linkage
Altre note
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2