MABN42
Anti-Neuregulin-1 Antibody, clone D11
clone D11, from mouse
Sinonimo/i:
neuregulin 1, sensory and motor neuron derived factor, neu differentiation factor, pro-neuregulin-1, membrane-bound isoform, heregulin, alpha (45kD, ERBB2 p185-activator), heregulin, alpha (45kD, ERBB2 p185-activator), glial growth factor
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
D11, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse
tecniche
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Nrg1(211323)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscience
Developmental Neuroscience
Qualità
Western Blot Analysis: 0.25 µg/mL of this antibody detected Neuregulin-1 on 10 µg of mouse brain microsomal tissue lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Mouse brain microsomal tissue lysate
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1