MABN2709
Anti-LRAT Antibody, clone 49569
Sinonimo/i:
lecithin retinol acyl transferase, retinyl ester synthase
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
49569, monoclonal
PM
calculated mol wt 25.820 kDa
observed mol wt ~24 kDa
Purificato mediante
using protein G
Reattività contro le specie
mouse
Confezionamento
antibody small pack of 100
tecniche
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
Sequenza dell’epitopo
Cytoplasmic domain
N° accesso ID proteina
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
2-8°C
Informazioni sul gene
mouse ... Lrat(79235)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Evaluated by Western Blotting in mouse retina lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected LRAT in mouse retina tissue lysate.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected LRAT in Retinal pigment epithelium (RPE) microsome lysate.
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected LRAT in Immunofluorescence applications (Batten, M.L., et al. (2004). J. Biol. Chem. 279(11):10422-32; Moise, A.R., et al. (2007). J Biol Chem. 282(3):2081-90).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected LRAT in Immunohistochemistry applications (Batten, M.L., et al. (2004). J. Biol. Chem. 279(11):10422-32; Moise, A.R., et al. (2007). J Biol Chem. 282(3):2081-90).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected LRAT in Western Blotting applications (Batten, M.L., et al. (2004). J Biol Chem. 279(11):10422-32; Moise, A.R., et al. (2007). J. Biol. Chem. 282(3):2081-90).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Ricostituzione
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1