MABN2653
Anti-3-Hydroxykynurenine Antibody, clone 2c4-B6-C2
Sinonimo/i:
3-Hydroxy-DL-kynurenine
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2c4-B6-C2, monoclonal
PM
calculated mol wt 224.21 kDa
observed mol wt ~60 kDa
Purificato mediante
using protein G
Reattività contro le specie
human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
all
Confezionamento
antibody small pack of 100 μg
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
Sequenza dell’epitopo
Unknown
N° accesso ID proteina
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Evaluated by Western Blotting with 3-hydoxykynurenine modified bovine serum albumin (BSA).
Western Blotting Analysis (WB): A 1:1,000 dilution of this antibody detected 3-hydroxykynurenine (3-OHKYN) modified BSA , but not in unmodified BSA.
Tested applications
ELISA Analysis: A representative lot detected 3-Hydroxykynurenine in ELISA applications (Staniszewska, M.M., et al. (2005). J Biol Chem. 280(23); 21154-64).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected 3-Hydroxykynurenine in Western Blotting applications (Staniszewska, M.M., et al. (2005). J Biol Chem. 280(23);21154-64).
Immunohistochemistry Applications: A representative lot detected 3-Hydroxykynurenine in Immunohistochemistry applications (Staniszewska, M.M., et al. (2005). J Biol Chem. 280(23); 21154-64).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected 3-Hydroxykynurenine in Immunocytochemistry applications (Mailankot, M., et al. (2010). Int J Biochem Cell Biol. 42(9); 1446-54).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1