MABN2308
Anti-TrkA Antibody, clone MNAC13
Sinonimo/i:
High affinity nerve growth factor receptor;EC:2.7.10.1;Neurotrophic tyrosine kinase receptor type 1;TRK1-transforming tyrosine kinase protein;Tropomyosin-related kinase A;Tyrosine kinase receptor;Tyrosine kinase receptor A;gp140trk;p140-TrkA
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
MNAC13, monoclonal
PM
calculated mol wt 87.5 kDa
Purificato mediante
using protein G
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
antibody small pack of 100 μg
tecniche
ELISA: suitable
neutralization: suitable
Isotipo
IgG1κ
Sequenza dell’epitopo
Extracellular domain
N° accesso ID proteina
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NTRK1(4914)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Evaluated by ELISA with recombinant Human TrkA.
ELISA Analysis (ELISA): Various dilutions of this antibody detected recombinant Human TrkA.
Tested applications
ELISA Analysis: A representative lot detected TrkA in ELISA applications (Covaceuszach, S., et al. (2005). Proteins. 58(3):717-27).
Neutralizing: A representative lot neutralized TrkA activity in Neutralizing applications (Covaceuszach, S., et al. (2005). Proteins. 58(3):717-27; Ugolini, G., et al. (2007). Proc Natl Acad Sci USA. 104(8):2985-90).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2