MABN1813
Anti-sodium/hydrogen exchanger 3 Antibody, clone 3H3
clone 3H3, from mouse
Sinonimo/i:
Sodium/hydrogen exchanger 3, Na(+)/H(+) exchanger 3, Solute carrier family 9 member 3
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3H3, monoclonal
Reattività contro le specie
human, mouse, rat, opossum
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
porcine (based on 100% sequence homology)
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
tecniche
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Slc9A7(236727)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Western Blotting Analysis: A representative lot detected NHE3 in Western Blotting applications (Wang, D., et. al. (2006). Am J Physiol Renal Physiol. 290(2):F428-37; Queiroz-Leite, G.D., et. al. (2011). Biochem Biophys Res Commun. 409(3):470-6; Goyal, S., et. al. (2005). Am J Physiol Renal Physiol. 288(3):F530-8; Kocinsky, H.S., et. al. (2005). Am J Physiol Renal Physiol. 289(2):F249-58; Di Sole, F., et. al. (2008). J Cell Physiol. 216(1):221-33; Baum, M., et. al. (2012). Am J Physiol Renal Physiol. 303(11):F1495-502; Lessa, L.M., et. al. (2012). Am J Physiol Renal Physiol. 303(10):F1399-408).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected NHE3 in Immunohistochemistry applications (Pao, A.C., et. al. (2010). Am J Physiol Renal Physiol. 299(6):F1496-506).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot detected NHE3 in Immunoprecipitation applications (Girardi, A.C., et. al. (2004). Am J Physiol Renal Physiol. 287(5):C1238-45).
Neuroscience
Qualità
Western Blotting Analysis: 0.25 µg/mL of this antibody detected NHE3 in lysates from COS-7 cells transfected with wild type NHE3 plasmid DNA.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash