MABN1795
Anti-Progranulin/GRN Antibody, clone 8H10
clone 8H10, from rat
Sinonimo/i:
Granulins, Progranulin/GRN
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rat
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
8H10, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2cκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Grn (14824)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscience
Developmental Signaling
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected elevated progranulin expression in the cortex, hippocampus, and thalamus regions of Ctsd-/- mice when compared with wild-type mice using frozen brain sections (Gotzl, J.K., et al (2014). Acta Neuropathol.127(6):845-860).
Qualità
Western Blotting Analysis: 2.0 µg/mL of this antibody detected Progranulin/GRN in 10 µg of mouse uterus tissue lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1