MABN1537
Anti-TDO2 Antibody, clone 7A6.1
clone 7A6.1, from mouse
Sinonimo/i:
Tryptophan 2, 3-dioxygenase, TDO, TO, TRPO, Tryptamin 2, 3-dioxygenase, Tryptophan oxygenase, Tryptophan pyrrolase, Tryptophanase
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
7A6.1, monoclonal
Reattività contro le specie
human, mouse
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TDO2(6999)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Qualità
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected TDO2 in 10 µg of mouse liver tissue lysate.
Descrizione del bersaglio
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1