Documenti fondamentali
MABN102
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-ARX, clone 11F6.2
clone 11F6.2, from mouse
Sinonimo/i:
Homeobox protein ARX, Aristaless-related homeobox
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Clone:
11F6.2, monoclonal
application:
IHC
WB
Reattività contro le specie:
human
tecniche:
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
citations:
4
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
11F6.2, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ARX(170302)
Descrizione generale
La proteina omeobox correlata ad aristaless (ARX) è un fattore di trascrizione che svolge un ruolo importante nello sviluppo di cervello, testicolo e pancreas. I geni bersaglio e le associazioni nucleari di ARX sono meno chiari, anche se è stato dimostrato che ARX interagisce con il promotore di Pax4. Tuttavia, sono state identificate oltre cinquanta mutazioni di ARX e i fenotipi che ne derivano sono stati approfonditamente studiati. Le mutazioni di ARX sono legate all'X e causano varie sindromi, tra cui la sindrome di West legata all'X, l'epilessia mioclonica legata all'X, la sindrome di Partington e il ritardo mentale legato all'X.
Immunogeno
Proteina ricombinante corrispondente a Arx umana, con tag GST.
Applicazioni
Analisi immunoistochimica: un lotto rappresentativo diluito 1:1.000 ha permesso di rivelare la proteina ARX in tessuto cerebrale umano.
Categoria di ricerca
Neuroscienze
Per individuare la proteina ARX, utilizzate questo anticorpo anti-ARX, clone 11F6.2, convalidato per l′impiego in Western Blotting e IHC(P).
Sottocategoria di ricerca
Neuroscienze dello sviluppo
Qualità
Valutata mediante Western blotting su lisati di tessuto pancreatico umano.
Saggio di Western blotting: una diluizione 2 µg/ml di questo anticorpo ha rivelato ARX in 200 µg di lisato di tessuto pancreatico umano.
Descrizione del bersaglio
Visualizzato a circa 58 kDa. In alcuni lisati può comparire una banda a ~23 kDa non caratterizzata.
Stato fisico
Formato: purificato
IgG1κ monoclonali di topo purificate, in tampone contenente Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con lo 0,05% di azoturo di sodio.
Purificato con proteina G
Stoccaggio e stabilità
A 2-8 °C stabile per 1 anno dalla data di ricevimento.
Risultati analitici
Controllo
Lisato di tessuto pancreatico umano.
Altre note
Concentrazione: la concentrazione specifica di ogni lotto è riportata sul Certificato d′Analisi corrispondente.
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Wenzel M Hackeng et al.
Diagnostic cytopathology, 48(4), 308-315 (2019-12-18)
The transcription factors ARX and PDX1, and alternative lengthening of telomeres (ALT) were recently described as prognostic markers for resected non-functional pancreatic neuroendocrine tumors (PanNETs). ALT positive tumors with ARX expression relapse most often. Currently, tumor size is the only
Wenzel M Hackeng et al.
Endocrine pathology, 31(2), 108-118 (2020-02-28)
Insulin-producing pancreatic neuroendocrine tumors (PanNETs)/insulinomas are generally considered to be indolent tumors with an excellent prognosis after complete resection. However, some insulinomas have a poor prognosis due to relapses and metastatic disease. Recently, studies in non-functional PanNETs indicated that behavior
Wenzel M Hackeng et al.
Gut (2021-04-15)
Recent studies have found aristaless-related homeobox gene (ARX)/pancreatic and duodenal homeobox 1 (PDX1), alpha-thalassemia/mental retardation X-linked (ATRX)/death domain-associated protein (DAXX) and alternative lengthening of telomeres (ALT) to be promising prognostic biomarkers for non-functional pancreatic neuroendocrine tumours (NF-PanNETs). However, they have