MABF918
Anti-EAT-2 Antibody, clone 8F12
clone 8F12, from rat
Sinonimo/i:
SH2 domain-containing protein 1B, EWS/FLI1-activated transcript 2
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rat
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
8F12, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse, human
tecniche
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SH2D1B(117157)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected EAT-2 in YT-S transfectants expressing mouse EAT-2 and YT-S wild type cell lysates (Courtesy of Ming-Chao Zhong, Research Associate for Dr. Andre Veillette, Laboratory of Molecular Oncology, Clinical Research Institute of Montreal, Montreal, Quebec, Canada.).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected EAT-2 in Western Blotting applications (Cruz-Munoz, M.E., et. al. (2009). Nat Immunol. 10(3):297-305; Guo, H., et. al. (2009). Mol Cell Biol. 35(1):41-51; Perez-Quintero, L.A., et. al. (2014). J Exp Med. 211(4):727-42.
Signaling
Qualità
Isotyping Analysis: The identity of this monoclonal antibody is confirmed by isotyping test to be rat IgG2a.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1