Documenti fondamentali
543780
Sigma-Aldrich
5′-Fluoro-2′-hydroxy-3′-nitroacetophenone
98%
About This Item
Formula condensata:
FC6H2(OH)(NO2)COCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
199.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
98%
Punto di fusione
87-90 °C (lit.)
Gruppo funzionale
fluoro
ketone
nitro
Stringa SMILE
CC(=O)c1cc(F)cc(c1O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H6FNO4/c1-4(11)6-2-5(9)3-7(8(6)12)10(13)14/h2-3,12H,1H3
YVTPUCHIOSGVSH-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
5′-Fluoro-2′-hydroxy-3′-nitroacetophenone, also known as 1-(5-fluoro-2-hydroxy-3-nitrophenyl)ethanone, is an aromatic hydroxy ketone. It can be synthesized from 5-fluoro-2-hydroxy-acetophenone via nitration.
Applicazioni
5′-Fluoro-2′-hydroxy-3′-nitroacetophenone may be used to prepare 1-(3-amino-5-fluoro-2-hydroxyphenyl)ethanone via catalytic hydrogenation.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Aromatic Hydroxyketones: Preparation and Physical Properties., 1, 674-674 null
Aromatic Hydroxyketones: Preparation and Physical Properties., 1, 705-705 null