MABF856
Anti-Helios Antibody, clone 22F6
clone 22F6, from hamster(Armenian)
Sinonimo/i:
Zinc finger protein Helios, Ikaros family zinc finger protein 2, Helios
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
hamster (Armenian)
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
22F6, monoclonal
Reattività contro le specie
human, mouse
tecniche
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... IKZF2(22807)
Categorie correlate
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected Helios immunoreactivity among the majority of CXCR5-positive cells within the CD4+Foxp3+ population of murine peripheral lymph node (LN) cells (Chung, Y., et al. (2011). Nat Med.17(8):983-988).
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected Helios immunoreactivity in the Foxp3-positive, but not Foxp3-negative, subpopulation of CD4+ cells from murine peripheral lymph node (LN) and human PBMCs (Thornton, A.M., et al. (2010). J Immunol.184(7):3433-3441).
Flow Cytometry Analysis: A representative lot revealed the age dependency of Helios-positive population among CD4+ murine splenocytes and CD4+/CD8- murine thymocytes (Thornton, A.M., et al. (2010). J Immunol.184(7):3433-3441).
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected increased Helios-positive population among the TGF-beta-stimulated Treg, but not Teff cells from murine peripheral lymph node (LN) and human PBMCs (Thornton, A.M., et al. (2010). J Immunol.184(7):3433-3441).
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Qualità
Flow Cytometry Analysis: 1.0 µg of this antibody detected Helios in human PBMCs.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1