MABF551
Anti-CD27 Antibody (human), APC, clone O323
clone O323, from mouse
Sinonimo/i:
CD27 antigen, CD27L receptor, T-cell activation antigen CD27, T14, Tumor necrosis factor receptor superfamily member 7, CD antigen CD27
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
Allophycocyanin conjugate
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
O323, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
pkg of 5 μL (0.25 μg/test)
tecniche
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CD27(939)
Descrizione generale
.
Immunogeno
Applicazioni
Inflammation & Immunology
Qualità
Flow Cytometry Analysis: 0.25 µg of this antibody detected CD27 in one million human peripheral blood lymphocytes.