MABF549
Anti-CD25 Antibody (mouse), PE-Cy7, clone PC61.5
clone PC61.5, 0.2 mg/mL, from rat
Sinonimo/i:
Interleukin-2 receptor subunit alpha, IL-2 receptor subunit alpha, IL-2-RA, IL-2R subunit alpha, IL2-RA, p55, CD25
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rat
Livello qualitativo
Coniugato
PE-Cy7
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
PC61.5, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
Concentrazione
0.2 mg/mL
tecniche
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotipo
IgG1λ
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Il2Ra(16184)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Inflammation & Immunology
Qualità
Flow Cytometry Analysis: 0.125 µg of this antibody detected CD25 in one million C57Bl/6 splenocytes.