MABF362
Anti-CD11b Antibody (human/mouse), APC-Cy7, clone M1/70
clone M1/70, 0.2 mg/mL, from rat
Sinonimo/i:
Integrin alpha-M, CD11 antigen-like family member B, CR-3 alpha chain, Cell surface glycoprotein MAC-1 subunit alpha, Leukocyte adhesion receptor MO1, Neutrophil adherence receptor, CD antigen CD11b
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rat
Livello qualitativo
Coniugato
APC-Cy7
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
M1/70, monoclonal
Reattività contro le specie
human, mouse
Concentrazione
0.2 mg/mL
tecniche
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotipo
IgG2bκ
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Inflammation & Immunology