MABF526
Anti-CD11c Antibody (mouse), APC, clone N418
clone N418, 0.2 mg/mL, from hamster(Armenian)
Sinonimo/i:
Integrin alpha-Xl, CD11 antigen-like family member C, Leukocyte adhesion glycoprotein p150,95 alpha chain, Leukocyte adhesion receptor p150,95, CD11c
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
hamster (Armenian)
Livello qualitativo
Coniugato
Allophycocyanin conjugate
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
N418, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
Concentrazione
0.2 mg/mL
tecniche
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotipo
IgG
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Itgax(16411)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Inflammation & Immunology
Qualità
Flow Cytometry Analysis: 0.125 µg of this antibody detected CD11c in one million C57BI/6 bone marrow cells.