MABF320
Anti-CD45 (mouse) Antibody, FITC, clone 30-F11
clone 30-F11, from rat, FITC conjugate
Sinonimo/i:
Receptor-type tyrosine-protein phosphatase C, Leukocyte common antigen, L-CA, T200, CD45
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rat
Coniugato
FITC conjugate
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
30-F11, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse
tecniche
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PTPRC(5788)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Inflammation & Immunology
Cytokines & Cytokine Receptors
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected human CD45 in Immunohistochemistry. (Simon DI, et al. 2000; Cornet A, et al. 2001)
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot detected human CD45 in Immunoprecipitation. (Ledbetter JA, et al. 1979)
Qualità
Flow Cytometry Analysis: 0.25 μg of this antibody detected CD45 in one million C57BL/6 mouse splenocytes.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
WGK 2