MABF3054
Anti-SARS CoV-2 RBD mutant N501Y Antibody, clone 8A6
Sinonimo/i:
Spike glycoprotein Mutant N501Y
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
8A6, monoclonal
PM
calculated mol wt 141 kDa
Purificato mediante
using protein G
Reattività contro le specie
vaccinia virus
Confezionamento
antibody small pack of 100
tecniche
ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgGκ
Sequenza dell’epitopo
Extracellular domain
N° accesso ID proteina
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
2-8°C
Informazioni sul gene
vaccinia virus ... S(43740568)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Evaluated by Western Blotting with recombinant SARS-CoV-2 Spike RBD (N501Y) protein .
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected recombinant SARS-CoV-2 RBD mutant N501Y protein.
Tested Applications
ELISA Analysis: Serial dilutions of this antibody detected various recombinant SARS-CoV-2 protein samples
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Ricostituzione
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1