MABF2818
Anti-Medullary epithelium Antibody, clone ER-TR5
Sinonimo/i:
mTEC
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rat
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
ER-TR5, monoclonal
Reattività contro le specie
human, mouse
Confezionamento
antibody small pack of 100 μg
tecniche
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
Isotipo
IgM
Sequenza dell’epitopo
Unknown
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Evaluated by Immunohistochemistry in Mouse thymus tissue.
Immunohistochemistry Applications: 1:150 dilution of this antibody detected Medullary epithelium in Mouse thymus tissue sections.
Tested applications
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected Medullary epithelium in Immunofluorescence applications (Akiyama, T., et al. (2005). Science. 308(5719):248-51; Lei, Y., et al. (2011). J Exp Med. 208(2):383-94; Cosway, E.J., et al. (2017). J Exp Med. 214(11):3183-3195).
Immunohistochemistry Applications: A representative lot detected Medullary epithelium in Immunohistochemistry applications (Van Vliet, E., et al. (1984). Eur J Immunol. 14(6):524-9; Akiyama, T., et al. (2005). Science.;308(5719):248-51; Dooley, J., et al. (2006). J Immunol. 176(11):6484-90; Lei, Y., et al. (2011). J Exp Med. 208(2):383-94; Cosway, E.J., et al. (2017). J Exp Med. 214(11):3183-3195).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1