MABF2790
Anti-CD96 Antibody, clone 6A6
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rat
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
6A6, monoclonal
PM
calculated mol wt 67.13 kDa
Purificato mediante
using protein G
Reattività contro le specie
mouse
Confezionamento
antibody small pack of 100 μg
tecniche
ELISA: suitable
blocking: suitable
flow cytometry: suitable
inhibition assay: suitable
Isotipo
IgG2a
Sequenza dell’epitopo
N-terminal
N° accesso ID proteina
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Cd96(84544)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Evaluated by Flow Cytometry in EL4 cells.
Flow Cytometry Analysis: 1 μg of this antibody detected CD96 in one million EL4 cells.
Tested Applications
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected CD96 in Flow Cytometry applications (Seth, S., et al. (2007). Biochem Biophys Res Commun. 364(4):959-65; Aguilera, A.R., et al. (2018). Oncoimmunology. 7(5):e1424677; Chiang, E.Y., et al. (2020). Eur J Immunol. 50(6):891-902).
ELISA Analysis: A representative lot detected CD96 in ELISA applications (Aguilera, A.R., et al. (2018). Oncoimmunology. 7(5):e1424677) .
Inhibition Assay: A representative lot of this antibody blocked CD96-CD155 interaction. (Seth, S., et al. (2007). Biochem Biophys Res Commun. 364(4):959-65; Aguilera, A.R., et al. (2018). Oncoimmunology. 7(5):e1424677; Georgiev, H., et al. (2018). Front Immunol. 9:1072).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2