MABF238-I
Anti-CD38 Antibody, clone 2H3-2
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2H3-2, monoclonal
PM
calculated mol wt 34.33 kDa
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
antibody small pack of 100 μg
tecniche
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgMκ
Sequenza dell’epitopo
Extracellular domain
N° accesso ID proteina
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CD38(952)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Evaluated by Flow Cytometry in Raji cells.
Flow Cytometry Analysis: 1 μg of this antibody detected CD38 in one million Raji cells.
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2