MABF223
Anti-TMEM173/STING Antibody, clone 1B1.1
clone 1B1.1, from mouse
Sinonimo/i:
Stimulator of interferon genes protein, hSTING, Endoplasmic reticulum interferon stimulator, ERIS, Mediator of IRF3 activation, hMITA, Transmembrane protein 173
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1B1.1, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TMEM173(340061)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Qualità
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected TMEM173/STING in 10 µg of Jurkat cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Altre note
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1