MABF2128
Anti-Properdin Antibody, clone 6E11A4
clone 6E11A4, from mouse
Sinonimo/i:
Complement factor P
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
6E11A4, monoclonal
Reattività contro le specie
baboon, rabbit, canine, human
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
tecniche
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CFP(5199)
Categorie correlate
Descrizione generale
Specificità
Applicazioni
ELISA Analysis: A representative lot detected Properdin in ELISA applications (Blatt, A.Z., et. al. (2016). J Immunol. 196(11):4671-4680).
Inhibition Analysis: A representative lot detected Properdin in Inhibition applications (Blatt, A.Z., et. al. (2016). J Immunol. 196(11):4671-4680).
Qualità
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Properdin in purified human properdin.
Descrizione del bersaglio
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2