74272
cis-[4-(Boc-amino)cyclohexyl]acetic acid
≥98.0% (TLC)
Sinonimo/i:
cis-4-(Boc-amino)cyclohexaneacetic acid
Saggio
≥98.0% (TLC)
Forma fisica
crystals
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H]1CC[C@@H](CC1)CC(O)=O
InChI
1S/C13H23NO4/c1-13(2,3)18-12(17)14-10-6-4-9(5-7-10)8-11(15)16/h9-10H,4-8H2,1-3H3,(H,14,17)(H,15,16)/t9-,10+
IHXBNSUFUFFBRL-AOOOYVTPSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3