MABF2074
Anti-MuLV TM Antibody, clone 42-114
clone 42-114, from rat
Sinonimo/i:
Murine leukemia virus
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rat
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
42-114, monoclonal
Reattività contro le specie
virus
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
tecniche
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgMκ
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Western Blotting Analysis: A representative lot detected MuLV TM in Western Blotting applications (Schneider, W.M., et. al. (2008). Virology. 371(1):165-74).
Inflammation & Immunology
Qualità
Western Blotting Analysis: A 1:250 dilution of this antibody detected MuLV TM in HEK293 cells infected with murine leukemia virus (MuLVs).
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1