MABF2070
Anti-Protein-tyrosine phosphatase eta (CD148) Antibody, clone 8A-1
clone 8A-1, from hamster(Syrian)
Sinonimo/i:
Receptor-type tyrosine-protein phosphatase eta, EC: 3.1.3.48, Protein-tyrosine phosphatase eta, R-PTP-eta, HPTP beta-like tyrosine phosphatase, Protein-tyrosine phosphatase receptor type J, R-PTP-J, Susceptibility to colon cancer 1, CD148
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
hamster (Syrian)
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
8A-1, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
tecniche
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Ptprj(19271)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Inflammation & Immunology
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected Protein-tyrosine phosphatase eta (CD148) in Immunohistochemistry applications (Katsumoto, T.R., et. al. (2013). J Clin Invest. 123(5):2037-48).
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected Protein-tyrosine phosphatase eta (CD148) in Flow Cytometry applications (Stepanek, O., et. al. (2011). J Biol Chem. 286(25):22101-12; Lin, J., et. al. (2004). J Immunol. 173(4):2324-30).
Qualità
Immunohistochemistry Analysis: A 1:250 dilution of this antibody immunostained Protein-tyrosine phosphatase eta (CD148) in mouse spleen tissue sections.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash