MABF2050
Anti-Peripheral Node Addressin (PNAd) Antibody, clone MECA-79
clone MECA-79, from rat
Sinonimo/i:
Peripheral Node Addressin, MECA-79, CD62L-ligand (PNAd)
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rat
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
MECA-79, monoclonal
Reattività contro le specie
human, mouse
tecniche
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgMκ
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Categorie correlate
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Peripheral Node Addressin (PNAd) in Western Blotting applications (Hemmerich, S., et. al. (1994). J Exp Med. 180(6):2219-26).
Inhibition Analysis: A representative lot detected Peripheral Node Addressin (PNAd) in Inhibition applications (Streeter, P.R., et. al. (1988). J Cell Biol. 107(5):1853-62;Michie, S.A., et. al. (1993). Am. J. Pathol. 143(6):1688-98; Berg, E.L., et. al. (1991). J Cell Biol. 114(2):343-9).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot detected Peripheral Node Addressin (PNAd) in Immunoprecipitation applications (Berg, E.L., et. al. (1991). J Cell Biol. 114(2):343-9).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected Peripheral Node Addressin (PNAd) in Immunohistochemistry applications (Sinha, R.K., et. al. (2006). Immunology. 119(4):461-9; Streeter, P.R., et. al. (1988). J Cell Biol. 107(5):1853-62; Michie, S.A., et. al. (1993). Am J Pathol. 143(6):1688-98).
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected Peripheral Node Addressin (PNAd) in Flow Cytometry applications (Sinha, R.K., et. al. (2006). Immunology. 119(4):461-9).
Inflammation & Immunology
Qualità
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected Peripheral Node Addressin (PNAd) in human tonsil tissue.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1