MABF1988
Anti-CMTM6 Antibody, clone RCT6
Sinonimo/i:
CKLF-like MARVEL transmembrane domain-containing protein 6;Chemokine-like factor superfamily member 6
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
RCT6, monoclonal
PM
calculated mol wt 20.42 kDa
observed mol wt ~20 kDa
Purificato mediante
using protein G
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
antibody small pack of 100 μg
tecniche
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
Sequenza dell’epitopo
C-terminal
N° accesso ID proteina
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CMTM6(54918)
Categorie correlate
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Evaluated by Western blotting in lysates from 8505c cells overexpressing CMTM6.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:1,000 dilution of this antibody detected CMTM6 in lysates from 8505C cells overexpressing CMTM6, but not in knockout or untransfected cells.
Tested Applications
Immunohistochemistry Applications: A representative lot detected CMTM6 in Immunohistochemistry applications (Mezzadra, R., et al. (2017). Nature. 549(7670):106-110).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1