MABF151A
Anti-CD127 (IL-7Ra) (mouse), violetFluor® 450, clone A7R34 Antibody
clone A7R34, from rat, violetFluor® 450
Sinonimo/i:
Interleukin-7 receptor subunit alpha (IL-7 receptor subunit alpha or IL-7R subunit alpha or IL-7R-alpha or IL-7RA), CD127, CD127 (IL-7Ra)
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rat
Livello qualitativo
Coniugato
violetFluor® 450
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
A7R34, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
tecniche
flow cytometry: suitable
N° accesso UniProt
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Il7R(16197)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Qualità
Flow Cytometry Analysis: 0.5 μg from a representative lot detected CD127 (IL-7Ra) in one million C57Bl/6 splenocytes.
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Note: It is recommended to store the product undiluted at 2-8°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.