MABF111
Anti-MIF Antibody, clone M1, preservative free
clone M1, from mouse
Sinonimo/i:
Macrophage migration inhibitory factor, MIF, Glycosylation-inhibiting factor, GIF, L-dopachrome isomerase, L-dopachrome tautomerase, Phenylpyruvate tautomerase
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
M1, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
flow cytometry: suitable
neutralization: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
glycosylation
Informazioni sul gene
human ... MIF(4282)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Qualità
Flow Cytometry: 1 µg of this antibody detected MIF in 1X10E6 Jurkat cells.
Descrizione del bersaglio
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2