MABE913
Anti-Ikaros Antibody, clone Ik14
clone Ik14, from mouse
Sinonimo/i:
DNA-binding protein Ikaros, Ikaros family zinc finger protein 1, Lymphoid transcription factor LyF-1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
Ik14, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
ChIP: suitable (ChIP-seq)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... IKZF1(10320)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Epigenetics & Nuclear Function
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
Chromatin Biology
Chromatin Immunoprecipitation (ChIP): A representative lot of this antibody as part of a blend Ikaros clones Ik14 and E9 (catalogue numbers MABE913 and MABE912 respectively) was demonstrated to perform in ChIP. See Zhang et al. (2012).
ChIP-seq Analsysis: A representative lot of this antibody as part of a blend Ikaros clones E9 and Ik14 (catalogue number MABE912 and MABE913 respectively) was demonstrated to perform in ChIP-seq. See Zhang et al. (2012).
Qualità
Western Blotting Analysis: A 0.5 µg/mL dilution of this antibody detected Ikaros in 10 µg of Jurkat cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1