MABE78
Anti-MiTF Antibody, clone 3D1.2
clone 3D1.2, from mouse
Sinonimo/i:
Microphthalmia-associated transcription factor, Class E basic helix-loop-helix protein 32, bHLHe32
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3D1.2, monoclonal
Reattività contro le specie
human, mouse
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgMκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MITF(4286)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Signaling
Transcription Factors
Qualità
Western Blot Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected MiTF in 10 µg of mouse brain tissue lysate.
Descrizione del bersaglio
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Mouse brain tissue lysate
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1