MABE2032
Anti-MLK1/MRTF-A Antibody, clone 1A11
Sinonimo/i:
MRTF-A, MKL/myocardin-like protein 1, Megakaryoblastic leukemia 1 protein, Megakaryocytic acute leukemia protein, Myocardin-related transcription factor A
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1A11, monoclonal
PM
calculated mol wt 98.92 kDa
observed mol wt ~140 kDa
Purificato mediante
using protein G
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
antibody small pack of 100
tecniche
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
Sequenza dell’epitopo
N-terminal
N° accesso ID proteina
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
2-8°C
Informazioni sul gene
human ... MRTFA(57591)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Evaluated by Western Blotting in Ramos cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected MLK1/MRTF-A in Ramos cell lysate.
Tested Applications
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected MLK1/MRTF-A in Immunofluorescence application (Busche, S., et al. (2010). J Cell Sci. 123(Pt16):2803-9).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected MLK1/MRTF-A in Western Blotting application (Weissbach, J., et al. (2016). Mol Cell Biol. 36(10):1526-39).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Ricostituzione
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1