589780
D-Methionine-(methyl-13C)
99 atom % 13C
About This Item
Formula condensata:
13CH3SCH2CH2CH(NH2)CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
150.20
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Stato
solid
Attività ottica
[α]25/D -23.1°, c = 1 in 1 M HCl
Punto di fusione
273 °C (dec.) (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
[13CH3]SCC[C@@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m1/s1/i1+1
FFEARJCKVFRZRR-GBXCHUEOSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)