MABD45
Anti-DDPIV/CD26 Antibody, clone 9F1.2
clone 9F1.2, from mouse
Sinonimo/i:
Dipeptidyl peptidase 4, ADABP, Adenosine deaminase complexing protein 2, ADCP-2, Dipeptidyl peptidase IV, DPP IV, T-cell activation antigen CD26, TP103, CD26, Dipeptidyl peptidase 4 membrane form, Dipeptidyl peptidase IV membrane form, Dipeptidyl peptida
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
9F1.2, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... DPP4(1803)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Stem Cell Research
Endothelial Stem Cells
Qualità
Western Blotting Analysis: 2.0 µg/mL of this antibody detected DDPIV/CD26 in 10 µg of PC3 cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1