MABC83
Anti-Vps4/SKD1 Antibody, clone 5E6.1
clone 5E6.1, from mouse
Sinonimo/i:
Vacuolar protein sorting-associated protein 4B, Cell migration-inducing gene 1 protein, Suppressor of K(+) transport growth defect 1, Protein SKD1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
5E6.1, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse, human
tecniche
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... VPS4B(9525)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Apoptosis & Cancer
Cell Cycle, DNA Replication & Repair
Qualità
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Vps4/SKD1 in 10 µg of human skeletal muscle tissue lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Human skeletal muscle tissue lysate.
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1