MABC147
Anti-TRAIL/CD253 Antibody, clone 6D12.2
clone 6D12.2, from mouse
Sinonimo/i:
Tumor necrosis factor ligand superfamily member 10, Apo-2 ligand, Apo-2L, TNF-related apoptosis-inducing ligand, Protein TRAIL, CD253
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
6D12.2, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TNFSF10(8743)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution from a representative lot detected TRAIL/CD253 in human prostate cancer sections. (Note: This antibody detects TRAIL/CD253 in cancer tissues and not in normal tissues.).
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Qualità
Flow Cytometry Analysis: 4 µg of this antibody detected TRAIL/CD253 in 1X10E6 HeLa cells, which were treated with a proinflammatory stimulus.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1