FCMAB418PE-I
Milli-Mark® Anti-CAR-PE Antibody, clone RmcB
clone RmcB, Milli-Mark®, from mouse
Sinonimo/i:
46 kD coxsackievirus and adenovirus receptor (CAR) protein, CVB3 binding protein, CVB3-binding protein, Coxsackievirus B-adenovirus receptor, coxsackie virus B receptor, coxsackie virus and adenovirus receptor
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
PE
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
RmcB, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Milli-Mark®
tecniche
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CXADR(1525)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Cell Structure
ECM Proteins
Qualità
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
HT-29 cells
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3