MABC1023
Anti-EGR1 Antibody, clone 16A10.1
clone 16A10.1, from mouse
Sinonimo/i:
Early growth response protein 1, AT225, EGR-1, Nerve growth factor-induced protein A, NGFI-A, Transcription factor ETR103, Transcription factor Zif268, Zinc finger protein 225, Zinc finger protein Krox-24
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
16A10.1, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... EGR1(1958)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Apoptosis & Cancer
Transcription Factors
Qualità
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected VEGF-induced EGR1 expression in serum-starved HUVECs.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1