MAB925
Anticorpo anti-rubella, E1, clone EI-20
clone EI-20, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
German Measles
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
EI-20, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunofluorescence: suitable
Isotipo
IgG2a
Condizioni di spedizione
wet ice
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Malattie infettive
Western blot
Neutralizza l′infettività.
Le diluizioni di lavoro ottimali devono essere determinate dall′utente finale.
Malattie infettive - Virali
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 2