MAB8910
Anti-Measles Blend Antibody, matrix protein, clones CV8, CV9
Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
Rubeola
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
CV8, monoclonal
CV9, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunofluorescence: suitable
Isotipo
IgG
Condizioni di spedizione
wet ice
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Final working dilutions must be determined by end user.
Infectious Diseases
Infectious Diseases - Viral
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 2