MAB874
Anti-Papillomavirus Antibody, 16, 18 E6 protein, clone C1P5
clone C1P5, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
HPV
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
C1P5, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
Condizioni di spedizione
wet ice
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunohistochemistry: Shows reactivity on formalin fixed tissue. Dilute with buffer pH 7.5-8.0 to desired working volumes. For extensive dilution, protein containing or other stabilizing medium should be used.
Immunopreciptiation: Immunoprecipiates 16.5 kDa band from human cervical carcinoma extracts {Banks, et al, 1987}.
Final working dilutions must be determined by end user.
Infectious Diseases
Infectious Diseases - Viral
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Human cervical carcinoma extract
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2