MAB858-3
Anti-RSV Antibody, nucleoprotein, clone 130-12H
clone 130-12H, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
RSV
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
130-12H, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
Isotipo
IgG2κ
Condizioni di spedizione
wet ice
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Indirect Immunofluorescence at 1:100-200+ (fresh frozen tissue sections)
Final working dilutions must be determined by end user.
Infectious Diseases
Infectious Diseases - Viral
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 2